6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51011-1G PC51011-250MG PC51011-500MG PC51011-5G
APOSPC51011-1GEA 125 EUR
APOSPC51011-1G APOSPC51011-250MG APOSPC51011-500MG APOSPC51011-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089816
CAS nummer: 1286734-85-7