Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 49.7 EUR
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Kookpunt: 87…89 °C/15mmHg
Smeltpunt: 23…27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276597
CAS nummer: 369-25-5