4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 186 EUR
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 867167-05-3