4,4-Difluorocyclohexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 73 EUR
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorocyclohexanol 95%
4,4-Difluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₀F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000566
CAS nummer: 22419-35-8
UN: 1987
ADR: 3,III