2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoro-3-methylaniline
PC51074-10G PC51074-5G PC51074-1G
APOSPC51074-10GEA 308 EUR
APOSPC51074-10G APOSPC51074-5G APOSPC51074-1G
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06660182
CAS nummer: 144851-63-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III