4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 58.6 EUR
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756199
CAS nummer: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable