(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 73 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₅ClFNO
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045047
CAS nummer: 946127-54-4