2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 54.1 EUR
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
MW: 159.5455 g/mol
Kookpunt: 82 °C/9mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972388
CAS nummer: 329794-28-7