2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
PC51086-1G PC51086-250MG PC51086-100G PC51086-250G
APOSPC51086-1GEA 0 EUR
APOSPC51086-1G APOSPC51086-250MG APOSPC51086-100G APOSPC51086-250G
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384831
CAS nummer: 1262413-59-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III