4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 450 EUR
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formule: C₁₀H₇F₃O
Kookpunt: 67…72 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 38…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772121
CAS nummer: 68755-42-0