2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 22 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂IO₂
MW: 284 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226506
CAS nummer: 161531-51-7