3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 27.8 EUR
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235092
CAS nummer: 176548-72-4