3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl heptafluoropropylketone
PC5113-1G
PC5113-5G
APOSPC5113-1GEA
27.8
EUR
APOSPC5113-1G
APOSPC5113-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone
Formule:
C₅H₃F₇O MW: 212.07 g/mol Kookpunt: 63…64 °C Vlampunt: 21–23 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042079 CAS nummer: 355-17-9 UN: 1224 ADR: 3 II |