2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 388 EUR
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115870
CAS nummer: 95399-95-4