Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 87.6 EUR
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Kookpunt: 90…92 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221457
CAS nummer: 175278-29-2