2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 164 EUR
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Kookpunt: 86 °C/10mmHg
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042322
CAS nummer: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III