1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 257 EUR
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419795
CAS nummer: 70086-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III