4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 183 EUR
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BF₃NO₃
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235087
CAS nummer: 874459-90-2