2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 81.8 EUR
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260.99 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18379808
CAS nummer: 1263377-74-7