3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 431 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₇F₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652407
CAS nummer: 159896-31-8