2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 788 EUR
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
Kookpunt: 116…118 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,439 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000298
CAS nummer: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III