Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 302 EUR
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
MW: 217.1264 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779369
CAS nummer: 125568-71-0