(Trifluoromethyl)cyclohexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 83.8 EUR
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Formule: C₇H₁₁F₃
Kookpunt: 104…107 °C
Dichtheid: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412289
CAS nummer: 401-75-2
UN: 1993
ADR: 3,III