(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 22 EUR
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094257
CAS nummer: 84832-00-8