Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 840 EUR
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formule: C₅H₃F₅O₂
Kookpunt: 94…95 °C
Dichtheid: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153210
CAS nummer: 685-09-6