Methyl perfluorodecanoate 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 164 EUR
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₉O₂
Kookpunt: 193 °C
Dichtheid: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153211
CAS nummer: 307-79-9