2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 146 EUR
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formule: C₉H₈FNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869874
CAS nummer: 649736-31-2