3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 22 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234073
CAS nummer: 210169-05-4