2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 22 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094262
CAS nummer: 62924-50-9