5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.5700 g/mol
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094264
CAS nummer: 167415-22-7