4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 71.6 EUR
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00119550
CAS nummer: 157590-59-5