2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 83.3 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094266
CAS nummer: 344-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III