Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 29.2 EUR
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂H₃F₃O₃S
Kookpunt: 94…102 °C
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000409
CAS nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II