N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052332
CAS nummer: 41419-59-4