Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 22 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Kookpunt: 91…93 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052336
CAS nummer: 148437-99-4