Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 131 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 98…100 °C
Dichtheid: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236050
CAS nummer: 344-96-7