Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5172-100G PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-100GEA 0 EUR
APOSPC5172-100G APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 86…87 °C/10mmHg
Smeltpunt: 13…14 °C
Dichtheid: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042324
CAS nummer: 2967-66-0