α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC5174-5G
PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA
136
EUR
APOSPC5174-5G
APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formule:
C₉H₉F₃O Kookpunt: 62…63 °C/0,5mmHg Dichtheid: 1,237 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039618 CAS nummer: 1737-26-4 |