4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 22 EUR
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.0100 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094271
CAS nummer: 517920-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III