2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 74.6 EUR
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
2,6-Difluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094274
CAS nummer: 23156-27-6