Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 191 EUR
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formule: C₅H₄F₆O₂
Kookpunt: 90…91 °C
Dichtheid: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054663
CAS nummer: 360-54-3
UN: 3272
ADR: 3,III