2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5191-1G PC5191-100MG PC5191-250MG PC5191-500MG PC5191-2.5G PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA 81.8 EUR
APOSPC5191-1G APOSPC5191-100MG APOSPC5191-250MG APOSPC5191-500MG APOSPC5191-2.5G APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄FIN₂O₂
MW: 282.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094276
CAS nummer: 517920-73-9