4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 26.3 EUR
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192.14 g/mol
Kookpunt: 106…108 °C/5mmHg
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094278
CAS nummer: 658-89-9