2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC52001-1G
PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA
194
EUR
APOSPC52001-1G
APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formule:
C₆H₄FIO MW: 238.0000 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD16659616 CAS nummer: 186589-89-9 |