3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 32.2 EUR
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832248
CAS nummer: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III