3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100532
CAS nummer: 1099597-93-9