4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 644 EUR
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047693
CAS nummer: 25889-38-7