3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 586 EUR
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130211
CAS nummer: 146533-46-2