3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520506-10G PC520506-1G PC520506-5G
APOSPC520506-10GEA 847 EUR
APOSPC520506-10G APOSPC520506-1G APOSPC520506-5G
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00525616
CAS nummer: 89719-91-5