1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 1220 EUR
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289.08 g/mol
Smeltpunt: 60…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00474580
CAS nummer: 312-20-9